Merck
MAT047031012
Matrix Scientific
3-[(2-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzofuran-3-carbonyl)-amino]-benzoic acid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.33
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
3-{[(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c1-10-15(13-7-2-3-8-14(13)22-10)16(19)18-12-6-4-5-11(9-12)17(20)21/h4-6,9H,2-3,7-8H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChIKey
GYIRFGYREKCEGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011959.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011959.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)