Merck
MATH03871FCA
Matrix Scientific
2-(Bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Synonym(e):
2-(bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11N1Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.96
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Storage temp.
Freezer/Argon
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)