Fortfahren mit
01-407
Epidermal growth factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Epidermal growth factor (EGF),
biological source
human
Quality Segment
description
Neural Stem Cells
purified by
filtration through 0.2μm medium
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... EGF(1950)
General description
FUNCTION: SwissProt: P01133 # EGF stimulates the growth of various epidermal and epithelial tissues in vivo and in vitro and of some fibroblasts in cell culture.
SIZE: 1207 amino acids; 133946 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Membrane; Single-pass type I membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P01133 ## Contains 9 EGF-like domains. & Contains 9 LDL-receptor class B repeats.
Physical form
Lypholized from 100mM acetic acid with 3.5mg mannitol
Analysis Note
routinely evaluated in a 5-day growth assay using human foreskin fibroblasts
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)