Fortfahren mit
03-34-0002
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH
Synonym(e):
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH, Fibronectin Inhibitor, RGDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H27N7O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.42
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CO)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)CC(=O)O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI key
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
General description
Shown to inhibit fibronectin function by binding to platelet-binding sites.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
fibronectin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Physical form
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Perlot, R.L., et al. 2002. J. Bone Miner. Res.17, 66.
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)