Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 344,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H39N9O10
Molekulargewicht:
601.61
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160701
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Physical form
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Hoyt, D.G., et al. 1997. Am. J. Physiol.273, L612.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?