Fortfahren mit
04-039
Anti-20S-Proteasom-Untereinheit α2 Antikörper, Klon MCP21
clone MCP21, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
HC3, proteasome subunit alpha type 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MCP21, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MCP21, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Psma2(539141)
human ... PSMA2(5683)
rabbit ... Psma2(100355295)
General description
26 kDa
Immunogen
Aus der humanen Plazenta gewonnene Proteasome
Application
Der Anti-20S-Proteasom-Untereinheit α2-Antikörper, Klon MCP21 weist die Konzentration der 20S-Proteasom-Untereinheit α2 nach und wurde für die Verwendung in IP, WB, IH publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Forschungskategorie
Proteintransport
Biochem/physiol Actions
Erkennt die Proteasom-Untereinheit Alpha-Typ-2.
Physical form
100 µl-Konzentration von 1 mg/ml aufgereinigtem Aszites in PBS mit 0,01 mol/l Natriumazid. Mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit pH-Wert 7,2 bis 7,4 auf Arbeitskonzentration verdünnen.
Aszites
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)