Fortfahren mit
05-149
Anti-FGFR1-Antikörper, Klon 19B2
clone 19B2, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
19B2, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
25
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19B2, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGFR1(2260)
General description
110 kDa
Immunogen
E. coli-Fusionsprotein, das den Aminosäuren 23-325 des humanen FGF-Rezeptors beta (Flg) entspricht
Application
Der Anti-FGFR1-Antikörper, Klon 19B2 weist die Konzentration von FGFR1 nach und wurde für die Verwendung in IP und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Extrazelluläre Domäne für den humanen FGF-Rezeptor (sowohl alpha als auch beta)
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C 2 Jahre oder bei 4 °C 2 Monate haltbar
Analysis Note
Regelmäßig in sFGFR-1 (von Alexis Biochemicals, Katalognr. SFC-015) beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)