Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 524,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S1F2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IP, Neutral, WB
Citations:
44
€ 524,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
S1F2, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF2(3481)
General description
Humaner Insuline-like Growth Factor 2 (IGF-2) enthält 67 Aminosäuren und weist ähnliche Strukturmerkmale wie IGF-1 auf, einschließlich einer 62%igen Sequenzhomologie. In Humanplasma stehen IGF-1 und IGF-2 mit IGF-Bindungsproteinen in Verbindung, die Polypeptide transportieren und ihre Wirkung in vivo teilweise regulieren. Neben dem Insulinrezeptor bindet IGF-2 auch an zwei Formen von IGF-Rezeptoren, die beide in verschiedenen Geweben und kultivierten Zellen weitverbreitet sind. IGF-2 ist mitogen für verschiedene kultivierte Zellen, einschließlich 3T3-Zellen, 12 gesunde Rattennierenzellen, Fibroblasten von Mensch oder Huhn und humane MCF-7-Brustkarzinomzellen.
~ 7 kDa
Immunogen
Teilweise aufgereinigtes Ratten-IGF-2. Klon S1F2
Application
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Neutralisation: 10 μg/ml einer früheren Charge hemmten die stimulierende Wirkung von IGF-2 (10 g/ml) auf die DNA-Synthese in Hühnerembryofibroblasten. Die Zelllebensfähigkeit wurde mit einem ATP-Endpunkt-Assay (ATPLiteÔTM-M, Packard Instruments) beurteilt. Frühere Chargen dieses Antikörpers wurden auf ihre Fähigkeit geprüft, die IGF-2-abhängige Einbindung von [3H]-Thymidin zu hemmen
Weisen Sie IGF-2 mit diesem Anti-IGF-2-Antikörper, Klon S1F2 nach, der für die Verwendung in ELISA, IP, IC, NEUT und WB validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Weniger als 10 % Kreuzreaktivität mit Human-IGF-1 (Tanaka, H, 1989; Suzuki, T, 1989).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,4, aufgereinigt durch Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Chromatografie. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot an säureextrahierten HeLa-Zellkernaufbereitungen (positiv) und rekombinantem Histon H3 (negativ) beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:5.000–1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um trimethyliertes Histon H3 (Lys4) in sauren HeLa-Zellkernextrakten nachzuweisen.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:5.000–1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um trimethyliertes Histon H3 (Lys4) in sauren HeLa-Zellkernextrakten nachzuweisen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?