Fortfahren mit
05-175
Anti-Myb-Antikörper, Klon 1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 468,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-1, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
78
€ 468,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1-1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYB(4602)
General description
80 kDa
Myb ist ein Transkriptionsaktivator. Es ist ein DNA-Bindungsprotein, das die Sequenz 5′-YAAC[GT]G-3′ spezifisch erkennt. Myb spielt eine wesentliche Rolle bei der Steuerung der Proliferation und Differenzierung von hämatopoetischen Vorläuferzellen.
Immunogen
Rekombinantes murines Myb, aufgereinigt durch SDS-PAGE (Nicot, C., 2001), Klon 1-1
Application
Anti-Myb-Antikörper, Klon 1-1 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Myb, auch bekannt als Vogel-Myeloblastose-Virus (v-myb) Onkogen-Homolog 2 c-myb-Protein (140 A.S.), und wurde für IHC, IP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
4 μg einer vorherigen Charge immunpräzipitierten Myb aus Jurkat-Zelllysat.
Immunhistochemie:
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Myb, Molekülmasse 80 kDa, das die C-terminalen Aminosäuren 401-636 enthält (Salomoni, P., 1997).
Physical form
Ammoniumsulfatfällung, Gelfiltration und Ionenaustauschchromatografie.
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mit RIPA-Lysat aus Jurkat-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen Myb in 20 μg RIPA-Lysat aus Jurkat-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)