Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 431,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
22B1, monoclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
15
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
22B1, monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr286)
Gene Information
human ... CAMK2A(815)
General description
50kDa
Immunogen
Peptide corresponding to residuues 281-294 of rat Cam Kinase II alpha-subunit; recognizes phosphorylated CaM Kinase II on Threonine 286
Application
Detect phospho-CaM Kinase II using this Anti-phospho-CaM Kinase II Antibody, α subunit, (Thr286), clone 22B1 validated for use in WB.
Biochem/physiol Actions
phospho-CaM Kinase II α subunit
Physical form
Format: Purified
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal protein preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?