Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CTD4H8, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
318
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD4H8, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
General description
210-220 kDa
RNA-Polymerase II (Pol II) ist ein Enzym mit mehreren Untereinheiten, das für die Transkription von proteinkodierenden Genen verantwortlich ist. Die Einleitung der Transkription erfordert die Rekrutierung der vollständigen Transkriptionsmaschinerie an einen Promotor durch eine Anforderung von Aktivatoren und Chromatin-Remodellierungsfaktoren. Pol II kann 10 bis 14 Untereinheiten koordinieren. Dieser Komplex interagiert mit den Promotor-Regionen von Genen und einer Reihe von Elementen sowie Transkriptionsfaktoren. Die DNA-Bindungsdomäne der Polymerase ist eine Rille, in der TFIIB die DNA zum Abwickeln und zur Transkription ausrichtet.
Immunogen
Peptid, das 10 Repeats von YSPT[pS]PS umfasst, die der carboxyterminalen Domäne von RNA-Polymerase II entsprechen.
Application
Der Anti-RNA-Polymerase II-Antikörper Klon CTD4H8 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von RNA-Polymerase II, wurde in mehr als 40 Veröffentlichungen zitiert und für die Verwendung in ChIP und WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Phospho- und Nicht-Phospho-RNA-Polymerase II.
Physical form
Aufgereinigtes Maus-IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
A431-Zellkernextrakt.
A431-Zellkernextrakt.
Regelmäßig mittels Western Blot an HeLa-Zellkernextrakten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,05–1 μg/ml dieser Charge wies RNA-Polymerase II in HeLa-Zellkernextrakten nach. 0,1–2 μg/ml einer früheren Charge wiesen RNA-Polymerase II in 3T3-Zellkernextrakten nach
Western-Blot-Analyse:
0,05–1 μg/ml dieser Charge wies RNA-Polymerase II in HeLa-Zellkernextrakten nach. 0,1–2 μg/ml einer früheren Charge wiesen RNA-Polymerase II in 3T3-Zellkernextrakten nach
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?