Fortfahren mit
05-753
Anti-WT1-Antikörper, Klon 6F-H2
clone 6F-H2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-AWT1, Anti-GUD, Anti-NPHS4, Anti-WAGR, Anti-WIT-2, Anti-WT-1, Anti-WT33
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F-H2, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
25
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F-H2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WT1(7490)
General description
55–60 kDa
Immunogen
6His-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 1–181 von humanem WT1 (Wilms-Tumorsuppressorgen) entspricht.
Application
Der Anti-WT1-Antikörper Klon 6F-H2 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von WT1, auch bekannt als Wilms-Tumorsuppressorgen, und wurde in WB, ICC und IHC validiert.
Biochem/physiol Actions
WT1
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat- und Raji-Zellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. On what buffer is the antibody dissolved?
    1 answer
    1. 0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%.