Fortfahren mit
05-780
Anti-Akt3/PKBγ-Antikörper, Klon GMA104
clone GMA104, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA104, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA104, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT3(10000)
General description
~60 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 119–131 (CSPTSQIDNIGEE) von humanem Akt3/PKB entsprichtγ
Application
Dieser Anti-Akt3/PKBγ-Antikörper, Klon GMA104, ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von Akt3/PKBγ validiert.
Forschungs-Unterkategorie
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Maus und Ratte erwartet.
RhoA
Physical form
Format: Aufgereinigt
Gepufferte Lösung mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat- oder HL-60-Zellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)