Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
179
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Protoonkogen-Protein Myc (UniProt: P01106; auch bekannt als basisches Helix-Loop-Helix-Protein 39 der Klasse E (bHLHe39), Protoonkogen c-Myc, Transkriptionsfaktor p64) wird beim Menschen durch das MYC-Gen (auch bekannt als BHLHE39) kodiert (Gen-ID: 4609) kodiert. Das Myc-Tag ist eine aus dem Protein c-Myc abgeleitete kurze Peptidsequenz. Es wird häufig als Epitop-Tag in der Molekularbiologie verwendet. Es besteht aus 10 Aminosäuren (EQKLISEEDL) und wird an Proteine von Interesse fusioniert, um deren Erkennung und Aufreinigung zu erleichtern. Das Myc-Tag dient als Marker, der von spezifischen Antikörpern erkannt werden kann, sodass Forscher die Expression, Lokalisation und Interaktion von markierten Proteinen in verschiedenen experimentellen Kontexten nachverfolgen können.
Prognostizierte Molekülmasse für humanes Myc: Die gemessene Molekülmasse von 49 kDa kann variieren.
Immunogen
Epitop: A.S. 409-420
Synthetisches Peptid, das den Resten 409-420 von humanem Myc (MEQKLISEEDLN) entspricht.
Application
Anti-Myc-Tag (Katalog-Nr. 06-549) ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der mit Myc-Tag markierte Proteine nachweist und der für die Verwendung in Western Blotting und Immunzytochemie getestet wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Markierungen
Epitop-Markierungen
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen und Allgemeine Verwendung
Epitop-Markierungen und Allgemeine Verwendung
Getestete Anwendungen – Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wurde die Myc-markierte Untereinheit PP2A A in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen, die mit der Myc-markierten Untereinheit PP2A A transfiziert wurden. Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper dient zum Nachweis humaner rekombinanter Proteine, die mit Myc- und Myc-Tags markiert wurden.
Weitere artenübergreifende Kreuzreaktivität wurde nicht geprüft.
Physical form
Aufgereinigter Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Lagerung bei -10 °C bis -25 °C. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Evaluiert durch Western Blotting in NIH/3T3-Zellen, die mit einer Myc-markierten PP2A-A-Untereinheit transfiziert wurden. Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde das Myc-Tag in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen, die mit der Myc-markierten Untereinheit PP2A A transfiziert wurden.
Kontrolle
Positivkontrolle für humanes Myc: weitverbreitete Expression, einschließlich A431-Zelllysat, Eierstockkrebs-Zelllysat oder Brustkrebsgewebe. Myc-Fusionsprotein, das in Zellen exprimiert wird.
Positivkontrolle für humanes Myc: weitverbreitete Expression, einschließlich A431-Zelllysat, Eierstockkrebs-Zelllysat oder Brustkrebsgewebe. Myc-Fusionsprotein, das in Zellen exprimiert wird.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Myc-Tag-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?