Fortfahren mit
06-583
Anti-Lck-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
29
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LCK(3932)
General description
Tyrosin-Proteinkinase Lck (UniProt: P06239; auch bekannt als EC:2.7.10.2, Leukozyten-C-terminale Src-Kinase, LSK, Lymphozytenzell-spezifische Protein-Tyrosinkinase, Protein YT16, Proto-Onkogen Lck, T-Zell-spezifische Protein-Tyrosinkinase, p56-LCK) wird beim Menschen durch das LCK-Gen (Gen-ID: 3932) kodiert. Lck ist eine Nicht-Rezeptor-Tyrosinkinase, die spezifisch in Lymphoidzellen exprimiert wird. Die Proteinkinasedomäne besteht aus den Aminosäuren 245-498. Lck spielt eine wesentliche Rolle bei der Selektion und Reifung der sich entwickelnden T-Zellen im Thymus und ist auch an der Funktion reifer T-Zellen beteiligt. Es wird berichtet, dass es konstitutiv mit der zytoplasmatischen Region der CD4- und CD8-Rezeptoren assoziiert. Es spielt auch eine Rolle bei der mit dem T-Zell-Antigenrezeptor (TCR) verknüpften Signalübertragung. Die Assoziation des TCR mit einem Peptid-Antigen-gebundenen MHC-Komplex erleichtert die Interaktion von CD4 und CD8 mit MHC-Klasse-II- bzw. Klasse-I-Molekülen. Dies führt zur Rekrutierung von Lck in der Nähe des TCR/CD3-Komplexes, wo Lck Tyrosinreste innerhalb der Immunrezeptor-Tyrosin-basierten Aktivierungsmotive (ITAM) der zytoplasmatischen Schwänze der TCR-Ketten und CD3-Untereinheiten phosphorylieren kann, wodurch die TCR/CD3-Signalübertragung eingeleitet wird. Nach der Stimulation rekrutiert der TCR die Tyrosinkinase ZAP70, die durch Lck phosphoryliert und aktiviert wird. Daraufhin wird eine große Anzahl von Signalmolekülen rekrutiert, die schließlich zur Produktion von Lymphokinen führen. Die Autophosphorylierung von Lck an Tyrosin 394 erhöht seine Enzymaktivität, während die Phosphorylierung an Tyrosin 505 durch die C-terminale Src-Kinase (CSK) zu einer Verringerung der Aktivität führt. (Literatur: Rossy, J., et al. (2012). Front. Immunol. 3; 167; Bergman, M., et al. (1992). EMBO J. 11(8); 2919-2924).
~56 kDa gemessen; 58,0 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Fragment, das den ersten 58 Aminosäuren aus der N-terminalen Region der humanem Tyrosin-Proteinkinase Lck entspricht.
Application
Qualitätskontrolltests
Ausgewertet durch Western-Blotting in Jurkat-Zelllysat. Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Lck im Lysat von Jurkat-Zellen nach.Getestete Anwendungen
Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Lck in Jurkat-Zell-Lysat. Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen weist die Tyrosin-Proteinkinase Lck nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb der N-terminalen Region ab.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Lagerung bei -10 °C bis -25 °C. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Jurkat-Zellen beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 04-372
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)