Fortfahren mit
06-598
Anti-Acetyl-Histon-H4-Antikörper
1 mg/mL, Upstate®
Synonym(e):
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 647,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Tetrahymena sp., human
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
465
€ 647,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
10 kDa
Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Die Acetylierung von Histon H4 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histonacetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt.
Immunogen
Epitop: A.S. 2–19
KLH-konjugiertes Peptid, das den Aminosäuren 2–19 von Tetrahymena-Histon H4 (AGG(Ac)KGG(Ac)KGMG(Ac)KVGA(Ac)KRHS-C), das an den Lysinen 5,8,12 und 16 acetyliert ist, entspricht.
Application
Der Anti-Acetyl-Histon H4-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Acetyl-Histon H4, auch als H4-Histon-Familienmitglied A, Histon 1-H4a bekannt, und wurde in ChIP, ICC, IP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
5 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten acetyliertes Histon H4 aus 500 μg säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen, die 24 Std. in 5 mmol/l Natriumbutyrat behandelt wurden.
Immunzytochemie:
5–10 μg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Zellkernimmunfärbung in humanen A431-Zellen, die mit Natriumbutyrat behandelt und in 1 % eiskaltem Paraformaldehyd in PBS fixiert wurden.
Chromatin-Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper acetyliertes H4 aus Chromatin immunpräzipitiert.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Erkennt acetyliertes Histon H4.
Kreuzreagiert mit acetyliertem Histon H2B aus Tetrahymena und kreuzreagiert schwach mit acetyliertem Histon H2B aus HeLa-Zellen. Könnte mit anderen acetylierten Proteinen kreuzreagieren.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Mit TSA behandelte Zellextrakte aus NIH/3T3, A431, L929 (Maus) und C6 (Ratte) sowie humanem Brustkarzinom.
Regelmäßig mittels Western Blot an säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt, die mit Natriumbutyrat behandelt wurden.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen acetyliertes Histon H4 in säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen nach, die mit 5 mmol/l Natriumbutyrat behandelt wurden. Eine frühere Charge wies acetyliertes Histon H4 in Tetrahymena-Makrozellkernen nach. Natriumbutyrat wirkt hemmend auf Deacetylasen und wurde zum besseren Nachweis von acetyliertem Histon H4 verwendet.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
068660710817211
description
1 mg/mL, Upstate®
description
serum, Upstate®
description
Upstate®, from rabbit
description
Upstate®, from rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
species reactivity
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, rat, human, rabbit, pig, bovine
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Acetyl-Histon-H4-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)