Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 604,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Technique(s):
western blot: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
303
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Anti-Histon H3-Antikörper, 0.5 mg/mL, Upstate®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3, auch bekannt als Histon H3.1t, H3/t, H3t oder H3/g, das von dem Gen namens HIST3H3/H3Ft kodiert wird, ist eine der Kernkomponenten des Nukleosoms. Das Nukleosom ist ein Histon-Oktamer, das je zwei Moleküle von H2A, H2B, H3 und H4 enthält, die in einem H3-H4-Heterotetramer und zwei H2A-H2B-Heterodimeren angeordnet sind. Nukleosomen wickeln und komprimieren DNA in Chromatin, wodurch zellulären Mechanismen, die DNA als Matrize erfordern, der Zugang zur DNA erschwert wird. Dadurch spielen Histone eine entscheidende Rolle bei der Transkriptionsregulation, DNA-Reparatur, DNA-Replikation und hinsichtlich der Chromosomenstabilität. Die DNA-Zugänglichkeit wird durch eine komplexe Reihe von posttranslationalen Histonmodifikationen, dem sogenannten Histon-Code, und Nukleosomen-Remodellierung reguliert. Das Oktamer wickelt etwa 147 bp DNA. Ein klassischer Zellkernmarker; die neue Expression wird während der S-Phase des Zellzyklus beobachtet. Histon H3 ist oft mehrfach acetyliert oder methyliert. Änderungen des Methylierungs- oder Acetylierungszustands von Histon H3, zusammen mit ähnlichen Modifikationen an den Schwester-Histonen ist ein wesentlicher Aspekt der epigenetischen Genexpression und -regulation.
~ 17 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das N-Terminus von humanem Histon H3 entspricht.
Application
Der Anti-Histon H3-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Histon H3, auch bekannt als Histon 3-H3, und wurde in ChIP, ICC und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Histon H3 in HeLa-Zellen nach.
Immunpräzipitationsanalyse: 10 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten Histon H3 aus 500 µg HeLa-Säureextrakt. Die immunpräzipitierte Probe wurde anschließend einem Western Blot mit 0,5 µg/ml desselben Antikörpers unterzogen.
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipitierte Histon H3 aus Pflanzen-Chromatin (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Immunpräzipitationsanalyse: 10 µg einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten Histon H3 aus 500 µg HeLa-Säureextrakt. Die immunpräzipitierte Probe wurde anschließend einem Western Blot mit 0,5 µg/ml desselben Antikörpers unterzogen.
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipitierte Histon H3 aus Pflanzen-Chromatin (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzähnlichkeit ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Dieser Antikörper erkennt Histon H3 am N-Terminus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
HeLa-Säureextrakt
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Histon H3 in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Histon H3 in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Histon H3-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?