Fortfahren mit
06-758
Anti-Acetyl-p53-Antikörper (Lys373, Lys382)
serum, Upstate®
Synonym(e):
Anti-BCC7, Anti-BMFS5, Anti-LFS1, Anti-P53, Anti-TRP53
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
WB
Citations:
48
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys373,Lys382)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
53 kDa
p53 ist ein DNA-bindender Tumorsuppressor mit einer Oligomerisationsdomäne und einer Transkriptionsaktivierungsdomäne, der die Wachstumshemmung und Gene im Zusammenhang mit Apoptose als Reaktion auf Stresssignale hochreguliert und dadurch den programmierten Zelltod, die Zelldifferenzierung und Zellzyklussteuerungsmechanismen beeinflusst. p53 ist im Zellkern lokalisiert, kann jedoch von dem negativen Regulator MDM2, eine E3-Ubiquitinligase, die in Gegenwart eines aktiven p53 hochreguliert wird, in das Zytoplasma begleitet werden, wo MDM2 p53 für das Proteasom-Targeting polyubiquitinyliert. p53 kann sich beim Fehlen von DNA zu Tetrameren anordnen, die zwischen latenten und aktiven (DNA-bindenden) Konformationen schwanken, und wird durch posttranslationale Modifikationen, einschließlich Phosphorylierung und Acetylierung, differenziert aktiviert. Mutationen der DNA-Bindungsdomäne (DBD, Aminosäuren 110–286) von p53 können die energetisch vorteilhafte Assoziation mit cis-Elementen gefährden und sind an mehreren humanen Krebsarten beteiligt.
Immunogen
Peptid von humanem p53, das den Aminosäuren 368–389 mit einer Doppelung der Aminosäuren 376 und 377 (HLKSKACKGQSTSTSRHKACKLMFKTC) entspricht, wobei ACK für Acetyl-Lysin steht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Weisen Sie Acetyl-p53 (Lys373) mit dem Anti-Acetyl-p53(Lys373, Lys382)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in WB funktioniert.
Western Blot (nur an rekombinantem Protein)
Biochem/physiol Actions
Erkennt in vitro durch rekombinantes p300 acetyliertes p53 und Peptide, die Acetyl-Lysin 373 enthalten, jedoch nicht Peptide, die Acetyl-Lysin 320 enthalten.
Physical form
Polyklonales Antiserum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Regelmäßig mittels In-vivo-Acetyltransferase-Assay an rekombinantem p300, HAT-Domäne (Katalognr. 14-418) beurteilt.
Kontrolle
Brustkrebs, Darm, Hautgewebe
Other Notes
Ersetzt: 04-1137
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)