Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 577,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human
Application:
WB
Citations:
68
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, canine, rat, rabbit, bovine, pig, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer16)
Gene Information
human ... PLN(5350)
General description
Phospholamban (PLB) ist ein 52-Aminosäuren-Phosphoprotein, das die Calciumpumpe des sarkoplastischen Retikulums (SR) des Herzens reguliert. PLB ist ein Oligomer mit fünf identischen Untereinheiten, die jeweils eine zytoplasmatische und eine transmembrane Domäne aufweisen. Die zytoplasmatische Domäne (Reste 1–25) enthält die Phosphorylierungsstellen, ist stark basisch und wird leicht durch Proteasen gespaltet, wogegen die transmembrane Domäne (Reste 25–52) überwiegend hydrophob und proteaseresistent ist und das Pentamer stabilisiert. Nach einer adrenergen Stimulation des Herzmuskels wird PLB an Ser16 und Thr17 phosphoryliert, was mit der Stimulation der Calciumtransportaktivität durch die SR-Membran und die Relaxation der Herzmuskelfasern korreliert.
Variiert
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 14–25 von humanem Herz-Phospholamban (RA[pS]TIEMPQQAR-C) mit einem C-terminal hinzugefügten Cystein entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Maus, Ratte, Kaninchen, Schwein und Hund identisch.
Application
Dieser Anti-Phospho-Phospholamban(Ser16)-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Phospho-Phospholamban (Ser16) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Muskelphysiologie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Muskelphysiologie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Metabolismus
Signalisierung
Metabolismus
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen, Schwein und Hund wird erwartet.
Erkennt phosphoryliertes Phospholamban (Ser16), Molekülmasse 5–25 kDa. In einigen Lysaten können zusätzliche nichtspezifische Banden bei Molekülmassen von 75 und 100 kDa nachgewiesen werden.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,014 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Immunaffinitätschromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Herzpräparat von Rindern, mit PKA behandelt.
Herzpräparat von Rindern, mit PKA behandelt.
Regelmäßig mittels Western Blot an einem Herzpräparat von Rindern, das mit PKA inkubiert wurde, beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen phosphoryliertes Phospholamban aus einem Herzpräparat von Rindern, das für 10 Minuten mit 10 µg PKA (Katalog-Nr. 14-114) inkubiert wurde, nach.
HERZPRÄPARAT NICHT SIEDEN.
Sieden kann das 25-kDa-Pentamer zu Tri-, Di- oder Monomeren reduzieren. Zusätzlich kann eine Phosphorylierung das Pentamer in Dimere und Monomere zersetzen.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen phosphoryliertes Phospholamban aus einem Herzpräparat von Rindern, das für 10 Minuten mit 10 µg PKA (Katalog-Nr. 14-114) inkubiert wurde, nach.
HERZPRÄPARAT NICHT SIEDEN.
Sieden kann das 25-kDa-Pentamer zu Tri-, Di- oder Monomeren reduzieren. Zusätzlich kann eine Phosphorylierung das Pentamer in Dimere und Monomere zersetzen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?