Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 443,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
IP, WB, inhibition assay
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr689)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
General description
Signal Transducer and Activator of Transcription 2 (UniProt: Q9WVL2; auch als STAT2 bezeichnet) wird in Mäusen vom Stat2-Gen kodiert (Gene ID: 20847) kodiert. Der JAK-STAT-Signalweg spielt eine wichtige Rolle bei der Zellproliferation, Zelldifferenzierung, Zellmigration und beim Zelltod. Er ist der Hauptsignalmechanismus für verschiedene Zytokine und Wachstumsfaktoren. In Säugetieren wurden sieben verschiedene STATs erkannt. Sie enthalten einen konservierten Tyrosinrest in der Nähe des C-Terminus, der von JAKs phosphoryliert wird, wodurch die Dimerisierung von STATs durch Interaktion mit einer konservierten SH2-Domäne ermöglicht wird. In ihrer latenten Form befinden sich die STATs im Zytoplasma; nach Phosphorylierung werden sie durch einen Importin-5-abhängigen Mechanismus in den Zellkern transportiert. Im Zellkern binden dimerisierte STATs an spezifische regulatorische Sequenzen, um die Transkription von Zielgenen zu aktivieren oder zu unterdrücken. Die Hauptfunktion von STAT2 besteht darin, IFN- /β Signaltransduktion zu vermitteln. Nach der Bindung von Typ-I-Interferon an Zelloberflächenrezeptoren werden JAK-Kinasen aktiviert, was zu einer Tyrosin-Phosphorylierung von STAT1 und STAT2 führt. Die phosphorylierten STATs dimerisieren und bilden zusammen mit IRF9/ISGF3G einen Komplex, den sogenannten ISGF3-Transkriptionsfaktor, der in den Zellkern eintritt. ISGF3 bindet an das IFN-Stimulated Response Element (ISRE), um die Transkription von Interferon-stimulierten Genen zu aktivieren. Darüber hinaus dient STAT2 als Regulator der mitochondrialen Fission, indem es die Phosphorylierung von DNM1L an Serin 616 und Serin 637 moduliert, wodurch die GTPase-Aktivität von DNM1L aktiviert bzw. inaktiviert wird. (Literatur: Lee, CJ., et al. (2020). Exp. Mol. Med. 52(9); 1526-1536; Sahani, R., et al. (2015). Brain. 138(10); 2834-2846; Bluyssen, HA., and Levy, DE. (1997). 272(7); 4600-4605).
~110 kDa gemessen; 105,42 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid entsprechend den 9 Aminosäuren, die Phosphotyrosin 689 aus der C-terminalen Hälfte von Maus-STAT2 umgeben.
Application
Getestete Anwendungen
- Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg aus einer repräsentativen Charge immunpräzipitiertes Phospho-STAT2 (Tyr689) in Lysat aus HeLa-Zellen, die mit Interferon und Interferon stimuliert wurden
- Peptid-Inhibitionstest: Die Erkennung von Zielobjektbanden im Lysat von HeLa-Zellen, die mit Interferon und Interferon stimuliert wurden, wurde durch Vorblockierung einer repräsentativen Charge mit dem immunogenen Phosphopeptid, nicht aber mit dem entsprechenden Nicht-Phosphopeptid verhindert.
- Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Anti-Phospho-STAT2 (Tyr689), Art.-Nr. 07-224, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von an Tyrosin 689 phosphoryliertem STAT2, der für die Verwendung in Immunpräzipitation, Peptidinhibition und Western Blotting getestet wurde.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist die Phosphorylierung von STAT2 an Tyrosin 689 nach.
Analysis Note
Kontrolle
Mit IFN-gamma und anschließend IFN-alpha behandeltes HeLa-Zelllysat.
Mit IFN-gamma und anschließend IFN-alpha behandeltes HeLa-Zelllysat.
Untersucht mit Western Blotting in HeLa-Zellen, die mit Interferon stimuliert wurden, und mit Western-Blot-Analysis (WB): Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers erkannte die Phosphorylierung von STAT2 an Tyrosin 689 in HeLa-Zellen, die mit Interferon (0,3 ng/ml für 16 h) und Interferon (2000 U/ml für 20 min) stimuliert wurden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Phospho-STAT2(Tyr689)-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?