Historically, this antibody is provided at a concentration of 1.0mg/mL. Therefore, the 100ug vial will contain 100uL. However, this is subject to change and so the lot-specific certificate of analysis should be consulted for the accurate concentration.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 411,00 |
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A4(6275)
mouse ... S100A4(20198)
General description
Fibroblasten-spezifisches Protein-1 (FSP1)/S100A4 ist ein zytoplasmatisches calciumbindendes Protein, das zur S100-Superfamilie gehört, von der bisher mindestens 21 Mitglieder identifiziert wurden. Forschende gehen davon aus, dass FSP1/S1004A in Fibroblasten (Iwano et al., 2001; Strutz et al., 1995), in Epithel- und Endothelzellen, die eine epithelial-mesenchymale Transition (EMT) durchlaufen (Iwano et al., 2002; Zeisberg and Neilson, 2009), und in Epithelkrebszellen, die eine Transition zu einem metastatischen Phänotyp abschließen (Xue et al., 2003), stark exprimiert wird.
~12 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Histidin-markiertes rekombinantes Protein, das FSP1/S100-A4 der Maus entspricht.
Application
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Weisen Sie FSP1/S100A4-Protein mit diesem Anti-FSP1/S100A4-Antikörper, der zur Verwendung in WB und IHC validiert ist, nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml einer früheren Charge wies S100-A4 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper mit PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies FSP1/S100-A4 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies FSP1/S100-A4 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
NIH/3T3-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is 100 μG of the Anti-FSP1/S100A4 Antibody converted to μL?