Fortfahren mit
07-274
Anti-Dimethyl-Histon H3 (Lys36) Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
-
€ 565,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys36)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
17 kDa
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden.
Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
Immunogen
Epitop: Lys36
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 30–38 (CPATGGV(dimethyl-K)KP) von Histon H3 entspricht, wobei zur Konjugation ein N-terminales C hinzugefügt wurde. Die immunisierende Sequenz ist von Tetrahymena bis zum Menschen konserviert.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Verwenden Sie Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys36)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in WB und DB zum Nachweis von Dimethyl-Histon H3 (Lys36) auch bekannt als H3K36me2, Histon H3 (di methyl K36).
Biochem/physiol Actions
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Erkennt methyliertes Histon H3 (Lys36), Mr 17 kDa, bestimmt durch Immunblotting. Reagiert nicht mit Peptiden, die Dimethyl-Histon H4 Lys20 oder Histon H3 Lys4, Lys9 oder Lys27 enthalten.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales immundeplediertes Kaninchen-IgG-Antiserum in Puffer mit 0,05 % Natriumazid, vor der Zugabe von Glycerin bis 30 %. Flüssig bei -20 ºC. Das Serum wurde über eine Immunaffinitätssäule geleitet, die das nicht modifizierte Peptid enthielt.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit Natriumbutyrat behandeltes, säureextrahiertes HeLa-Zelllysat.
Routinemäßig mittels Western-Blot an in säureextrahierten Proteinen aus mit Natriumbutyrat behandelten Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wurde methyliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen aus unbehandelten HeLa-Zellen nachgewiesen (Bestellnummer 13-112). Der Antikörper wies kein rekombinantes Xenopus laevis Histon H3, das aus E. coli aufgereinigt wurde (Bestellnummer 14-411).
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5600226ABE43505801
description
serum, Upstate®
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM141, purified immunoglobulin
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone MC86, Upstate®, from rabbit
species reactivity
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human, mouse
species reactivity
chicken
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
recombinant monoclonal, RM141, monoclonal
clone
polyclonal
clone
MC86, monoclonal
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 0.5— 2 μg/mL, multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL, ELISA: 0.2-1 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), ChIP: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)