Fortfahren mit
07-398
Anti-Phospho-NR2B-(Ser1303-)Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-DEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
WB
Citations:
33
€ 565,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1303)
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
General description
~ 180 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 1297–1309 des humanen Phospho-NR2B entspricht
Application
Der Anti-Phospho-NR2B-(Ser1303-)Antikörper weist die Konzentration von Phospho-NR2B-(Ser1303) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Oxidativer Stress
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Biochem/physiol Actions
Erkennt Phospho-NR2B.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Regelmäßig mittels Immunblot an einem mikrosomalen Proteinpräparat aus Rattenhirn beurteilt
Other Notes
Ersetzt: 04-1148
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)