Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 443,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
80
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRCA1(672)
General description
220 kDa
Zwei Hauptsuszeptibilitätsgene für Brustkrebs, BRCA1 und BRCA2, wurden identifiziert. Beide Gene werden als Tumorsuppressorgene erachtet. Mutationen an BRCA1 und BRCA2 sind für die meisten familiären Brustkrebsfälle verantwortlich. Funktionsanalysen der Genprodukte von BRCA1 und BRCA2 zeigten ihre zweifache Beteiligung an der Transkriptionsregulation und Reparatur von DNA-Schäden. BRCA1 beeinflusst die Zellzyklusregulation und der Verlust der BRCA1-Funktion aufgrund einer verminderten Expression führt zum Zellzyklusarrest durch die Gene p53 und p21. In vivo werden BRCA1 und BRCA2 in schnell proliferierenden Zellen maximal exprimiert. Dieses Merkmal stimmt mit den Beobachtungen in vitro überein, dass BRCA1 und BRCA2 auf zellzyklusabhängige Weise exprimiert werden. Bei der Entwicklung der Brustdrüse wird die Expression von BRCA1 und BRCA2 in schnell proliferierenden Zellkompartiments eingeleitet.
Immunogen
GST-markiertes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1301–1863 von humanem BRCA1 entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Weisen Sie BRCA1 mit dem Anti-BRCA1-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in IHC, IP und WB funktioniert, nach. Dieser BRCA1-Antikörper wurde an humanen Proben geprüft.
Biochem/physiol Actions
Erkennt humanes BRCA1.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Serum mit 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Beladen Sie 20 μg reduziertes Extrakt je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?