Fortfahren mit
07-585
Anti-Dimethy-Histon-H3-(Arg2)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, chicken
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
18
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg2)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Molekülmasse 17 kDa
Immunogen
Peptid, das die Sequenz AdimRT enthält, die dem Dimethylarginin 2 von humanem Histon H3 entspricht
Application
Der Anti-Dimethyl-Histon-H3(Arg2)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Dimethyl-Histon H3 (Arg2), auch bekannt als H3R2me2, Histon H3 (Dimethyl R2), und wurde in WB und PIA validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Dimethylarginin an Rest 2 von Histon H3
Eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität wird erwartet.
Physical form
Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %
Serum
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen aus Hühnererythrozyten (Katalognr. 13-107) beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)