Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
12
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr845)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
185 kDa
Immunogen
Peptid, das der Aminosäurenregion entspricht, die das Phospho-EGFR (Tyr845) von Mensch, Maus und Ratte umgibt.
Application
Dieser Anti-Phospho-EGFR (Tyr845)-Antikörper ist zur Verwendung in IC, IF, IH und WB für den Nachweis von Phospho-EGFR (Tyr845) validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Immunblot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieser Charge wies Phospho-EGFR (Tyr845) in RIPA-Lysaten von mit EGF stimulierten A431-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie (100 %) wird eine Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte erwartet, wurde jedoch nicht geprüft.
Erkennt Phospho-EGFR (Tyr845).
Physical form
Affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 50 % Lagerpuffer (PBS (ohne Mg2+ und Ca2+), pH-Wert 7,3, mit 1,0 mg/ml BSA (IgG, proteasefrei), 0,05 % Natriumazid) und 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit EGF stimulierte A431-Zellen
Mit EGF stimulierte A431-Zellen
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?