Fortfahren mit
1.01124
Ammoniumdihydrogenphosphat
cryst. extra pure
Synonym(e):
Ammoniumdihydrogenphosphat, Ammoniumbiphosphat, prim. Ammoniumphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumphosphat monobasisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)H2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.03
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-764-5
MDL number:
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.066 hPa ( 125 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
solubility
368 g/L
density
1.80 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1100 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Kristallines Ammoniumdihydrogenphosphat, reinst, ist für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen geeignet.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumdihydrogenphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7722-76-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)