Fortfahren mit
1.01591
Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
Synonym(e):
HF-Absorptionsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
47131905
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<20 hPa ( 20.0 °C)
Quality Segment
product line
Chemizorb
form
powder (or fine grains)
technique(s)
spillage absorption: suitable
matrix
Clcium carbonate base material
bulk density
180 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Identität: entspricht
Gehalt (für Säure): ≥ 60 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How much of Chemizorb HF in kg do you need to clean up 1 kg/ltr of HF?
    1 answer
    1. Chemizorb HF is suitable for absorption and neutralization of dilute and semi-concentrated acids. The specific amount required for a given compound is not determined and would depend on the concentration of the acid. See the link below to review the Chemizorb brochure, page 9. The amount required to treat 100 grams of a 25% solution of HNO3 is approximately 160 grams of product. This material includes a color indicator to assist the end user in determining the appropriate amount required.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/345/998/pb8652en-ms.pdf