Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-545-4
UNSPSC Code:
41123003
MDL number:
eCl@ss:
32049101
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
granular
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
loss
≤2.0% loss on drying, 180°C
matrix
Silica gel base material
particle size
2-5 mm
pore size
2.0-2.5 nm
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
750‑800 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
Analysis Note
Schüttgewicht: etwa 70
Trocknungsverlust (180 °C): ≤ 2.0 %
Wasseraufnahmevermögen (24 std., 80 % rel. Feuchte): ≥ 25.0 %
Trocknungsverlust (180 °C): ≤ 2.0 %
Wasseraufnahmevermögen (24 std., 80 % rel. Feuchte): ≥ 25.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselgel
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?