Fortfahren mit
1.04015
Glas-Beads, 3 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
eCl@ss:
32035490
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
no temp limit
Quality Segment
General description
Glasperlen können verwendet werden, um Proben von Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen aufzureinigen, anzureichern oder zu trennen. Sie bieten eine ausgezeichnete Konsistenz über Chargen hinweg, um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are these beads suitable for grinding plant material in a genogrinder for iron quantitation analyses? Also, will they be stable in a strong acidic environment?
    1 answer
    1. This product is composed of soda lime glass, which is more fragile and subject to chipping and cracking. Typically, for tissue grinding purposes, beads made of borosilicate, zirconium, or ceramic are most common and robust. Currently, there are a number of product options available. Please see the link below to review items that may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/silica-beads?facet=facet_product_category%3Ahomogenizers&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=silica%20beads&type=product
      Helpful?
  2. What type of glass is this? Borosilicate or soda-lime glass?
    1 answer
    1. These beads are made of soda lime glass.