Fortfahren mit
1063
Acetyl-Coenzym A, Trilithiumsalz
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Synonym(e):
Acetyl-Coenzym A, Trilithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥83% (enzymatic)
Form:
solid
Solubility:
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥83% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Träger von Acylgruppen für enzymatische Reaktionen der Fettsäurensynthese und Oxidation sowie in biologischen Acetylierungen.
Träger von Acylgruppen für enzymatische Reaktionen mit Fettsäurensynthese und Oxidation sowie in biologischen Acetylierungen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei -20 °C 1–2 Wochen haltbar.
Other Notes
Gorst, C.M. und Ragsdale, S.W. 1991. J. Biol. Chem.266, 20687.
Power, R., et al. 1990. Arch. Biochem. Biophys.279, 370.
Mannens, G., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta959, 214.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234101685518
description
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
description
Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
description
97% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
assay
≥83% (enzymatic)
assay
≥94% (UV)
assay
97% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)