Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
Bp:
>300 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
Paraffin can be used as a solvent:
- To synthesize 2,6-diaminopyridines via sodium amide initiated heterogeneous Chichibabin amination of substituted pyridines.
- In the precipitation polymerisation of styrene and divinylbenzene to prepare acidic ion exchange resin.
- For the amination of fatty alcohols with fatty primary amines to produce corresponding secondary amines.
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 46 - 48 °C
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Acidity or alkalinity: passes test
Solidification point: 46 - 48 °C
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?