Fortfahren mit
1.09014
Hoechst Wachs C Mikropulver
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
Synonym(e):
Hoechst Wachs C Mikropulver
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H76N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
593.02
UNSPSC Code:
12352402
EC Index Number:
203-755-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150319
€ 96,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.000023 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
transition temp
flash point 270 °C (DIN 51758)
density
1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
210 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI key
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Bi (Bismut): ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chrom): ≤ 5 µg/g
Cu (Kupfer): ≤ 5 µg/g
Fe (Eisen): ≤ 5 µg/g
Mn (Mangan): ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel): ≤ 5 µg/g
Pb (Blei): ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium): ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium): ≤ 10 µg/g
Zn (Zink): ≤ 5 µg/g
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
270 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)