Fortfahren mit
1.09017
TOC-Standardlösung
according to EN 1484-H3, according to DIN 38409-H3, 1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized), Certipur®
Synonym(e):
Standardlösung für den gesamten organischen Kohlenstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to DIN 38409-H3, according to EN 1484-H3
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized)
technique(s)
TOC: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
nach EN 1484-H3/DIN 38409-H3 als Kaliumhydrogenphthalat in Wasser, stabilisierte 1000 mg/L Certipur®
Der gesamte organische Kohlenstoff (Total Organic Carbon, TOC) ist ein Maß für die Gesamtmenge an Kohlenstoff in einer organischen Verbindung. Es ist ein kritischer Parameter zur Bewertung der Wasserqualität bei möglichen organischen Verschmutzungen.
Application
Dieser Standard ist für die Kalibrierung und Validierung von analytischen Instrumenten zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) vorgesehen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Rückführbar auf SI- und höhere Standards von NIST
  • Nominalwert auf der Grundlage einer Reinheitsbestimmung mittels Massenbilanz und gravimetrisch hergestellter Werte
  • Homogenität beurteilt gemäß ISO Guide 35
  • Erhältlich in Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit einem Volumen von 100 ml für eine sichere Lieferung
  • Zur effizienten Prüfung ist ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) mit Informationen zum Verfallsdatum enthalten
  • Mit entionisiertem Wasser als Lösungsmittel hergestellt
Analysis Note
(Rückführbar auf NIST SRM 84L)
Messunsicherheit: ± 10 mg/l
TOC: 990 - 1010 mg/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOC-Standardlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)