Fortfahren mit
1.09602
Methyl stearate
reference substance for gas-chromatography
Synonym(e):
Methyl stearate, Octadecanoic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.50
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-990-4
NACRES:
NA.24
MDL number:
Quality Segment
form
solid
bp
215 °C/20 hPa
mp
37-39 °C
density
0.85 g/cm3 at 40 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl stearate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)