Fortfahren mit
1.09945
Natriumchloridlösung
c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
NaCl-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,10
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
38100201
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
€ 34,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumchloridlösung, for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)