Fortfahren mit
1.10266
GranuCult® Prime-Laurylsulfat-Bouillon
GranuCult® prime, according to ISO 4831, ISO 7251, FDA-BAM, granular, for Escherichia coli, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
Synonym(e):
Coliform-Selektivmedium, Laurylsulfat-Bouillon (granuliert)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
Ph:
6.8 (35.5 g/L in H2O), 6.8±0.2 (25 °C)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
SMWWPart 9221, FDA-BAM, GB 4789.38-2012, ISO 7251, according to ISO 4831
sterility
non-sterile
product line
GranuCult® prime
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.8 (35.5 g/L in H2O), 6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
GranuCult® Prime Laurylsulfat-Bouillon (nach ISO 4831, ISO 7251 und FDA-BAM) wird für die selektive Anreicherung und den Nachweis coliformer Bakterien aus Lebensmitteln, Futtermitteln, Wasser und anderen Materialien verwendet. Die hohe Nährstoffqualität und die Anwesenheit von Phosphatpuffer sorgen für schnelles Wachstum und erhöhte Gasproduktion selbst bei coliformen Bakterien mit „langsamer Lactose-Fermentation“. Die Gasbildung kann mit Durham-Röhrchen nachgewiesen werden. Das Laurylsulfat hemmt das Wachstum unerwünschter Bakterien.
Application
GranuCult® Prime Laurylsulfat-Bouillon eignet sich für die selektive Anreicherung und den präsumtiven Nachweis coliformer Bakterien aus Lebensmitteln, Futtermitteln, Wasser und anderen Materialien.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6 - 7,0
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): > 10⁴
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): > 10⁴
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): kein
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): kein
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gas (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): +
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Inkubation:
Escherichia coli: 24 ± 2 Stunden bei 30 ± 1 °C und parallel 24 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C
Citrobacter: 24 ± 2 Stunden bei 30 ± 1 °C
Enterococcus faecalis: 48 ± 2 Stunden bei 30 ± 1 °C und parallel 48 ± 2 Stunden bei 37 ± 1 °C
Other Notes
  • Das zubereitete Nährmedium ist klar und gelbbraun
  • Lagerung des zubereiteten Nährmediums in Behältern mit Schraubverschluss bei 2 °C bis 8 °C im Dunklen für bis zu einen Monat
Ersetzt: 1.10266.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)