agency
according to ISO
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (25 °C, 42 g/L in H2O)
solubility
42 g/L
bulk density
646 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
General description
für die Kultivierung von anspruchsvollen Mikroorganismen (gemäß harm. Methoden der EP/USP/JP und ISO)
Analysis Note
Aussehen (Klarheit)klar bis leicht opaleszierendAussehen (Farbe)gelblich-braunpH-Wert (25 °C)7,1 - 7,5Gelstabilität (Gelomat) (Base)≥ 50 gGelstabilität (Gelomat) (mit Blut)≥ 40 gTypische Zusammensetzung (g/Liter): Pepton aus Casein 10,0; Pepton aus Fleisch 5,0; Herzextrakt 3,0; Hefeextrakt 5,0; Stärke 1,0; Natriumchlorid 5,0; Agar-Agar 13,0.Wachstumsprüfung gemäß der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 21059)10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Clostridium sporogenes ATCC 11437)10 - 100Inokulum auf Referenzmedium (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008))10 - 100Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))Koloniezahl (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)Koloniezahl (Streptococcus pyogenes ATCC 21059)Koloniezahl (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)Koloniezahl (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))Koloniezahl (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))Koloniezahl (Clostridium sporogenes ATCC 11437)Koloniezahl (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008))Rückgewinnung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))≥ 70 %Rückgewinnung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))≥ 70 %Rückgewinnung auf Testmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)≥ 70 %Rückgewinnung auf Testmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 21059)≥ 70 %Rückgewinnung auf Testmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)≥ 70 %Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))≥ 70 %
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?