Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 884,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Manufacturer/tradename:
FluoroCult®
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
€ 884,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
FluoroCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?