Fortfahren mit
1.10646
Reagent bottles, 100 ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
24122003
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
We offer a big variety of packaging materials like empty bottles and containers for your own preparations and mixtures of our reagents.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)