Fortfahren mit
1.10663
Test-Agar, pH 6,0, für den Inhibitortest
for microbiology
Synonym(e):
Standard-Nähragar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25 g/L
bulk density
670 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 5,9–6,1
Erstarrungsverhalten (2 h, 40 °C): flüssig
Hemmzonendurchmesser/Gentamicin 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 20–28 mm
Hemmzonendurchmesser/Gentamicin 30 µg (Bacillus subtilis BGA): 22–30 mm
Hemmzonendurchmesser/Penicillin G 10 U/IE (Bacillus subtilis BGA): 36–48 mm
Hemmzonendurchmesser/Streptomycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 19–27 mm
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)