Fortfahren mit
1.12463
Amberlite™ IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Synonym(e):
Ion exchanger Amberlite™ IRA-402
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ion exchanger Amberlite™ IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
bulk density
670 g/L
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ion exchanger Amberlite™ IRA-402
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)