Fortfahren mit
1.15035
HPTLC plates, Cellulose F
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Cellulose F TLC Plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 422,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
60-110 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 10 x 10 cm
Cellulose plates are used to analyze polar substances. An organic sorbent, cellulose is perfect for separating hydrophilic substances by partition chromatography. Typical applications include the analysis of amino acids, carbohydrates, and phosphates as well as nucleic acid and nucleic acid derivatives. We offer cellulose plates in two grades: TLC for conventional and HPTLC for demanding, high-performance separations.
Analysis Note
Layer thickness: 60 - 110 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 30 µm
Aminoacid test
hRf-values
- L-serine, amino acid test:
29 - 39
- L-threonine, amino acid test: 38 - 48
- L-alanine, amino acid test: 43 - 53
- L-methionine, amino acid test: 60 - 70
- L-phenylalanine, amino acid test: 69 - 79
- L-leucine, amino acid test: 76 - 86
Typical value determined on a plate
Eluent: 1-Butanol/ acetone/ acetic acid/ water (35/35/7/23 v/v/v/v) twice developed
Other Notes
Replaces: 15035-5; 15035
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HPTLC plates, Cellulose F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)