Fortfahren mit
1.16129
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm)
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C8-Sorbens für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.130,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
eCl@ss:
32110501
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 2.130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
analyte chemical class(es)
PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols and aldehyde, alkaloids, amino acids, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
manufacturer/tradename
Millipore
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-8 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit C-8-Reversed-Phase-Eigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
Application
  • Development and validation of a HPLC-UV method for the determination in didanosine tablets: Diese Studie präsentiert eine validierte HPLC-UV-Methode, die mithilfe von LiChrospher®-100-RP-8 (5 µm) optimiert wird, für die Analyse von Didanosin in Tablettenformulierungen. Sie stellt ein zuverlässiges Instrument für die Qualitätskontrolle in pharmazeutischen Umgebungen dar (de Oliveira et al., 2005).
  • Determination of steroid hormones in oral contraceptives by high-performance liquid chromatography: In dieser Studie wird LiChrospher®-100-RP-8 (5 µm) zur effektiven Trennung und Quantifizierung von Steroidhormonen in oralen Kontrazeptiva verwendet und die Anwendbarkeit der Säule in komplexen pharmazeutischen Analysen belegt (Inês et al., 2002).
  • Determination of fluoroquinolone residues in animal tissues by liquid chromatography: Diese Studie untersucht die Verwendung von LiChrospher®-100-RP-8 (5 µm) für den empfindlichen Nachweis von Fluorchinolon-Rückständen in Tiergeweben und hebt sein Potenzial für Anwendungen in der Lebensmittelsicherheit und Veterinärmedizin hervor (Posyniak et al., 1999).
  • Rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products: Diese Studie demonstriert die Effizienz der Säule bei der schnellen Quantifizierung von Oxytetracyclin-Rückständen in Hühnern, um die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards zu gewährleisten (Furusawa, 1999).
  • Crocheted ETFE-reactor for on-line post-column photoderivatization of diclofenac in high-performance liquid chromatography: Dieser Artikel beschreibt eine innovative Anwendung, bei der LiChrospher®-100-RP-8 (5 µm) in einem Setup mit Nachsäulenreaktor verwendet wird, um die Nachweisempfindlichkeit für Diclofenac zu verbessern, und unterstreicht damit die Vielseitigkeit der Säule bei modernen Analysetechniken (Kuhlmann et al., 1997).
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 45 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 60000
k′-Wert (Toluen): ≥ 0,7
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
Trennfaktor (PTH-Lysin/PHB-Propylester, Selektivitätstest): 1,20-1,55
Trennfaktor (Naphthalen/Digitoxigenin, Selektivitätstest): 3,5-4,7
Trennfaktor (PTH-Lysin/Digitoxigenin, Selektivitätstest): 1,70-2,25
Korngröße (d10): 4,8-5,5 µm
Teilchengröße (d50): 6,5-7,5 µm
Teilchengröße (d90): 9,0-10,5 µm
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)