Fortfahren mit
1.16178
LiChrospher® 100 NH₂ (5 µm)
HPLC sorbent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, NH2 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Produktname
LiChrospher® 100 NH₂ (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L3
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
sweeteners, water soluble vitamins
analyte chemical class(es)
alcohols / fermentation, aliphatic amines, amino acids, carboxylic acids as methyl esters, glycans, inorganic ions, ketones, monosaccharides, nucleosides, polysaccharides, small carbohydrates, steroids (cholesteryl esters), sugar alcohols
extent of labeling
4.6% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
NH2, NH2 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® NH2 weist polare und hydrophobe Eigenschaften auf, und kann für Normalphasen-, Umkehrphasen- und Ionenaustauschchromatographie eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Trennungen von Kohlenhydraten mittels Umkehrphasenchromatographie oder die Trennung von Nukleotiden mittels Ionenaustauschchromatographie.
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 30 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 48.000
Stabilitätstest: entspricht
Teilchengröße (d10): 4,8–5,5 µm
Teilchengröße (d50): 6,5–7,5 µm
Teilchengröße (d90): 9,0–10,5 µm
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)