Fortfahren mit
1191
Adenosin-5′-Triphosphat, Dinatriumsalz
Synonym(e):
Adenosin-5′-Triphosphat, Dinatriumsalz, ATP, 2Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O13P3 · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.14
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 20 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - AU7417000
Merck USA index - 14, 155
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(O[P](=O)([O-])O)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
General description
Coenzym, das an der Übertragung der Phosphatbindungsenergie beteiligt ist.
Application
  • Asynchronising five-fold symmetry sequence for better homonuclear polarisation transfer in magic-angle-spinning solid-state NMR.: Diese Studie beleuchtet die Verwendung von Adenosin-5′-triphosphat, Dinatriumsalz (ATP) zur Verbesserung von Kernspinresonanzspektroskopietechniken (NMR), die in der Strukturbiochemie und der Erforschung der Molekulardynamik von zentraler Bedeutung sind (Arunachalam et al., 2023).
  • Insights into the conversion of dissolved organic phosphorus favors algal bloom, arsenate biotransformation and microcystins release of Microcystis aeruginosa.: In dieser Forschungsarbeit wird ATP als Phosphorquelle in Studien zu Algenblüten eingesetzt, was wichtige Einblicke in die Umweltbiochemie und die Biotransformationsprozesse liefert, die sich auf die Wasserqualität und die Gesundheit des Ökosystems auswirken (Zhang et al., 2023).
  • Overview of Portable Assays for the Detection of Mycotoxins, Allergens, and Sanitation Monitoring.: ATP wird bei der Entwicklung tragbarer Assays für Schnelltests vor Ort im Bereich Lebensmittelsicherheit und öffentliche Gesundheit eingesetzt, was seine Vielseitigkeit und wichtige Rolle bei biochemischen Assays zur Verbesserung globaler Gesundheitsergebnisse demonstriert (Sarver et al., 2021).
  • Organic Phosphorous and Calcium Source Induce the Synthesis of Yolk-Shell Structured Microspheres of Calcium Phosphate with High-Specific Surface Area: Application in HEL Adsorption.: Diese Studie veranschaulicht die Anwendung von ATP bei der Synthese fortschrittlicher Materialien für biomedizinische Anwendungen, insbesondere bei der Entwicklung von Mikrokugeln mit großer Oberfläche für die therapeutische Proteinadsorption (Cao et al., 2020).
  • Inflammasome-Driven Interleukin-1α and Interleukin-1β Production in Atherosclerotic Plaques Relates to Hyperlipidemia and Plaque Complexity.: Es wird die Rolle von ATP in zellulären Signalwegen, die an Entzündungsgeschehen und kardiovaskulären Erkrankungen beteiligt sind, untersucht, was wichtige Einblicke in die Pathophysiologie der Arteriosklerose und potenzielle therapeutische Ziele ermöglicht (Jiang et al., 2019).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 2–3 Stunden und bei einer Temperatur von -70 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6559A7699A3377
description
-
description
Crystalline ATP, HPLC purified, aqueous solution for RNA transcription
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
powder
form
crystalline
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)