Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20ClN5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
2.3 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mM, water: 5 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)NC4CCCC4)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
InChI key
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
General description
Ein Adenosinanalogon, das als selektiver, hochaffiner Agonist für den Adenosin A1-Rezeptor (A1R) agiert (Ki = 800 pmol/l, 2,3 µmol/l, 18,8 µmol/l und 42 nmol/l für humanen A1, A2A, A2B bzw. A3). Es ist nach einer systemischen Verabreichung zentral wirksam und weist eine antikonvulsive Wirkung auf. Berichten zufolge hemmt es außerdem die Adenylatcyclase-Aktivität in Fettzellmembranen von Ratten (IC50 = 33 nmol/l). Verringert den Atmungsrhythmus, senkt die Herzfrequenz und steigert die Aktivität von KATP-Kanälen. Reduziert die Freisetzung von Norepinephrin in unbehandelten und mit Pertussistoxin behandelten Herzen um etwa 50 %.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
A1
A1
Reversibel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Burgdorf, C. et al. 2005. J Cardiovasc Pharmacol.45, 1.
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994.Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994.Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?