Fortfahren mit
1.19613
Superspher® 100 RP-18 (4 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„Superspher“] C18-Sorbens für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.280,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 2.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Superspher® 100 RP-18,
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Superspher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Sie eignen sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieser leistungsstarke Siliziumdioxidträger mit einer Teilchengröße von 4 µm erzeugt ein ausgezeichnetes Druck-/Trennleistungsverhältnis.
Application
  • Bestimmung von Retinol und Retinylestern in Humanplasma: In dieser Studie wurde Hochleistungsflüssigchromatographie mit automatischem Säulenwechsel und Ultraviolettdetektion verwendet, wobei der Nutzen der Superspher 100 RP-18 HPLC-Säule in empfindlichen biochemischen Analysen hervorgehoben wird (Hartmann et al., 2001).
  • Enantioselektiver Assay auf Ketoprofen-Glucuronidierung: Diese Studie unterstreicht die Leistungsfähigkeit der Säule in der pharmakokinetischen Forschung, wobei HPLC zur Analyse chiraler entzündungshemmender Medikamente und ihrer Metaboliten in Lebermikrosomen verwendet wird (Chakir et al., 1994).
  • Rapid liquid chromatographic assay of glutathione in cultured cells: In dieser Forschungsarbeit wurde die Superspher 100 RP-18-Säule für die schnelle und effektive Quantifizierung von Glutathion verwendet, wobei die Vielseitigkeit der Säule in der Biomedizin demonstriert wurde (Leroy et al., 1993).
  • Assay of chloramphenicol acetyl transferase by high-performance liquid chromatography: Diese Anwendung ist ein weiteres Beispiel für den vielseitigen Einsatz der Superspher® 100 RP-18 in der Biotechnologie unter Beschreibung präziser Messtechniken für Studien zur enzymatischen Aktivität (Burzio et al., 1988).
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: 50–70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 105000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
k′-Wert (Anthracen): 4,0–5,5
Trennfaktor (Acetophenon/Phenol, Selektivitätstest): 1,90–2,15
Trennfaktor (Acetophenon/Zimtsäure, Selektivitätstest): 1,20–1,37
Trennfaktor (1-Naphtol/Phenol, Selektivitätstest): 3,80–4,30
k′-Wert (Toluol): 17,0–22,0
Legal Information
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)