Fortfahren mit
124014
Akt-Inhibitor VII, TAT-Akt-in
The Akt Inhibitor VII, TAT-Akt-in controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Akt-Inhibitor VII, TAT-Akt-in, H-YGRKKRRQRRR-AVTDHPDRLWAWEKF-OH, TAT-TCL1₁₀₋₂₄
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C152H239N55O36
Molekulargewicht:
3412.87
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Zellpermeable und reversible Version des Akt-Inhibitors VI, Akt-in (Katalognr. 124013), die an die Proteintransduktionsdomäne TAT kondensiert ist und Antitumor-Eigenschaften aufweist. Hemmt die Phosphorylierung von Akt in HEK293- und QRsP-11-Fibrosarkomzellen, die mit PDGF stimuliert wurden (vollständige Hemmung bei ~50 µmol/l), mit minimaler Hemmung von PKA, PKC, PDK1, p42/44-MAPK oder p38-MAPK. Verhindert die Proliferation von T4-Zellen und das Tumorwachstum in syngenen C57BL/6-Mäusen.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50 µmol/l gegen Akt
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Ala-Val-Thr-Asp-His-Pro-Asp-Arg-Leu-Trp-Ala-Trp-Glu-Lys-Phe-OH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)