Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

1.33010

Chloride Standard Solution

traceable to NIST, 1.00 mg/L Cl- in H2O

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204


agency

traceable to NIST

Quality Segment

specific analyte(s)

chloride

concentration

1.00 mg/L Cl- in H2O

technique(s)

photometry: suitable

application(s)

aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater

storage temp.

15-25°C

General description

traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l Clˉ in H₂O


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Chloride Standard Solution


Lagerklasse

12 - Non Combustible Liquids

Was ist los?

nwg

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters